Documentos clave
Z743477
Aluminum heating/cooling block
for 0.5 mL tubes, 91-wells
Sinónimos:
dry block, tube cooling block, tube heating block
Seleccione un Tamaño
1 EA
236,00 €
236,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
236,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
236,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
for 0.5 mL tubes, 91-wells
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech CHAM-2000
técnicas
PCR: suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)