Documentos clave
Z743383
Direct Thermal Cryo-Tags®
orange, L × W 1.50 in. × 0.50 in., pkg of 750 roll of
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
Seleccione un Tamaño
750 EA
55,80 €
55,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
750 EA
55,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
55,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 750 roll of
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech DTCR-2000-O
Parámetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An
1.50 in. × 0.50 in.
color
orange
compatibilidad
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Categorías relacionadas
Descripción general
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Información legal
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)