Documentos clave
Z743366
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, green, diam. Type="regular">1/2 in., pkg of 4000 roll of
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
Seleccione un Tamaño
4000 EA
80,80 €
80,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4000 EA
80,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
80,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 4000 roll of
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech DTCR-4500-G
Parámetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnicas
cryopreservation: suitable
Diámetro
Type="regular">1/2 in.
color
green
compatibilidad
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Categorías relacionadas
Descripción general
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Información legal
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)