Documentos clave
Z743353
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
blue, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
Seleccione un Tamaño
1000 EA
73,00 €
73,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
73,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
73,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech DTCR-6000-B
Parámetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
color
blue
Categorías relacionadas
Descripción general
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Información legal
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Which Dymo printer are these labels compatible with? And do you sell this printer?
    1 respuesta
    1. Unfortunately, this product is not compatible with Dymo printers. Currently, there is no cyro label products offered that are listed as compatible with European Dymo printers. Product Z740246, are compatible with US Model Dymo printers.
      ¿Le ha resultado útil?