Documentos clave
Z743322
Brayer for Breathe-EASY®) sealing membrane, 4 in firm deluxe rubber roller
pack of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
23,30 €
23,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
23,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
23,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
rubber (soft)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech BRAY-5000
Descripción general
Handy 4 inch soft rubber brayer ensures a good seal between microplate and sealing films.
Información legal
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)