Documentos clave
Z742400
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
green, Holds 50 x slides 76x26 mm
Sinónimos:
slide storage
Seleccione un Tamaño
12 EA
163,00 €
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
163,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
green
Características
Holds 50 x slides 76x26 mm
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ted Pella 2304-3-CS
L × An × Al
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Descripción general
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Características y beneficios
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Información legal
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)