Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
30 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 56,30 € 53,48 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121815
Packaging:
pkg of 30 ea
53,48 €
Precio de catálogo56,30 €Ahorre 5 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlefeature
fits 10ml - 50ml tubes
packaging
pkg of 30 ea
manufacturer/tradename
IBI ACCRLRN30
General description
There are 10 each for 10ml tubes, 10 each for 15ml tubes and 10 each for 50ml tubes. The O-rings slide onto the tubes and level them for rolling on the IBI Low Profile Roller.
A pack of tube O-rings is included with each new Low Profile Roller purchased.
A pack of tube O-rings is included with each new Low Profile Roller purchased.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Lab Start-Up Kit | description - | description Benchmark Scientific D2400-R5 |
| packaging pkg of 30 ea | packaging - | packaging pkg of 1 | packaging pack of 1 ea |
| feature fits 10ml - 50ml tubes | feature Includes Five Replacement Rollers (Z367737) and bag of assorted o-rings | feature - | feature Holds 12 x 5 mL tubes |
| manufacturer/tradename IBI ACCRLRN30 | manufacturer/tradename IBI ROLLS0001 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific V0020-SG | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D2400-R5 |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?