Documentos clave
Z741974
Cameo Filtration Membrane
Nylon membrane, pore size 5.0 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
100 EA
204,00 €
204,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
204,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
204,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Nylon membrane
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
GVS Life Sciences 1213812
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
5.0 μm
Descripción general
Designed to speed up and increase sample volume throughput while reducing back pressure, the hold-up volume is slightly lower due to improved flow channel design and reduced spacing between the supports. The design improvements allow an increase in operating pressure the syringe filters can withstand.
Applications: Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis
Información legal
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)