Z741970
Cameo™ Filtration Membrane
polycarbonate membrane (Track Etched (PCTE)), pore size 0.4 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
165,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
165,00 €
Materiales
polycarbonate membrane (Track Etched (PCTE))
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
GVS Life Sciences 1215617
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.4 μm
Descripción general
Applications: Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)