Merck
Z740336
ThermASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 350 m, sterile
Sinónimos:
bonding foil, non pierable bonding foil
Seleccione un Tamaño
1 EA
1450,00 €
1450,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1450,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
1450,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
sterile
Características
piercable: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IST Scientific IST-108-115SR
An × L
115 mm × 350 m
Descripción general
Strong bonding foil to polypropylene, ideal for water thermal cyclers.
Features: Foil laminate, strong bonding, good solvent resistance including DMSO, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -200°C to 110°C.
Aplicación
PCR, Ideal for water bath thermo cyclers, long term compound storage for hazardous materials
Información legal
LabRoll is a trademark of IST Scientific
ThermASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)