Documentos clave
Z720666
Nunc® Bank-It vials
capacity 0.5 mL, 2d coded
Sinónimos:
cryo vial, cryobank vial
Seleccione un Tamaño
960 EA
1230,00 €
1230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
1230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.12
1230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless tube
polypropylene tube
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 960 ea (10 x 96 ea)
fabricante / nombre comercial
Nunc 374074
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
0.5 mL
Descripción general
The vials are clicked into the low profile microplate format rack to allow for automatic manipulation and automated transport without the risk of loosing samples.
The cap is designed with a socket to allow automated manipulation through a click of the screwdriver into the cap.
  • Designed for low temperature storage of biological materials
  • Developed for automated handling
  • Dense storage format for optimized freezer utilization
  • Working volume of 0.5 or 1.0 mL
  • Bank-It for low DNA adsorption surface for storage of DNA
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)