Z719951
Gel Repel™ liquid solution
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Descripción general
Gel Repel Liquid Solution is a glass plate coating for use with sequencing or PAGE gles and is a non-toxic alternative to silane pre-treatment. Each case contains 4 × 1 oz. vials and instructions for use.
Información legal
Gel Repel is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)