Documentos clave
Z711047
Sigma-Aldrich
Microwave Cassette Holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
85,70 €
85,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
85,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.47
85,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
polypropylene
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Tissue cassette holder for the H2100 Microwave.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)