Documentos clave
Z709646
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
12 channel, volume 5-100 μL
Sinónimos:
Biohit pipettes, pipettor
Seleccione un Tamaño
1 EA
1250,00 €
1250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1250,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
12-channel
electronic: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius 725230
intervalo de medición del volumen
5-100 μL
volumen
100 μL
Descripción general
Sartorius′s new mechanical pipettor family - the mLINE - offers a unique combination of novel features for mechanical pipetting. Excellent performance, full autoclavability, smooth ergonomics and perfect safety. The mLINE pipettors cover the full volume range of 0.1 to 5000.
  • Extremely light pipetting and tip ejection
  • Unique safety features
  • Stepless volume adjustment and patented volume locking system
  • Thermal insulation of internal components to improve accuracy
  • Full autoclavability without disassembling
  • Easy cleaning, maintenance and calibration
  • ID tag and color-coded caps
  • Safe-Cone Filters and unique ejection
  • Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Información legal
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)