Z709204
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART XLP 200, volume range 5-200 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
259,35 €
Precio de catálogo273,00 €Seleccione un Tamaño
About This Item
259,35 €
Precio de catálogo273,00 €Productos recomendados
Materiales
colorless
colorless tip
esterilidad
sterile
Características
barrier
envase
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2160P
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
200 μL
intervalo de volumen
5-200 μL
volumen
5—200 μL
compatibilidad
for use with
- Biohit Proline-Variable 50-200 μl
- Capp Aero 200 μl
- Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
- Eppendorf Research Pro 5-100 μl
- Eppendorf Response 4850 5-100 μl
- Finnpipette 4027/4500 40-200 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
- Nichiryo BenchMate 20-200 μl
- Pipetman P-200 20-200 μl
- Rainin EDP 2 20-250 μl
- Rainin EDP Plus 20-250 μl
- Rainin Pipet Plus 20-200 μl
- Rainin Pipetman 20-200 μl
- Socorex/Wheaton 822 Series 10-100 μl
Aplicación
Envase
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)