Saltar a
Z709166
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips, MBP 2155, dispensing tip, liquid transfer tip
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
218,00 €
4 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
785,00 €
667,25 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
100 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
pack of 960 ea
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2155
218,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless , colorless tip
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
pack of 960 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2155
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
0.5-100 μL
volume
100 μL
compatibility
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 50-200 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 5-100 μl
  • Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
  • Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
  • Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
General description
Load Agarose and polyacrylamide gels up to 100 μl
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z569763Z569771Z717177
description
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
description
ART 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
description
ART 10 Reach, volume range 0.1-10 μL, sterile
description
ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2155
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149P
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2140
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149
volume
100 μL
volume
0.5—20 μL
volume
0.1—10 μL
volume
0.5—20 μL
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
colorless , colorless tip
material
colorless , colorless tip
material
colorless
material
colorless , colorless tip
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)