Z709115
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART Softfit 50U, volume range 0.5-50 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
180,50 €
Precio de catálogo190,00 €Ahorre 5 %Seleccione un Tamaño
About This Item
180,50 €
Precio de catálogo190,00 €Ahorre 5 %Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
envase
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2780
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
50 μL
intervalo de volumen
0.5-50 μL
volumen
0.5—50 μL
compatibilidad
for use with
- Biohit Electronic (Limited Draw) 5-100 μl
- Biohit Variable 5-50 μl
- Biohit Multi-Channel 5-50 μl
- Capp Aero 50 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
- Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
- Finnpipette Multi-Channel 5-50 μl
- Rainin EDP-Series 100 (Limited Draw) 10-100 μl
- Socorex/Wheaton 822 Series (Limited Draw) 5-100 μl
Aplicación
Envase
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)