Documentos clave
Z709034
ART® non-filtered tip
HLT 200 Micropoint, size 0.5-200 μL, Pure packed, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
95,00 €
5 PKG
338,20 €
95,00 €
Precio de catálogo100,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
95,00 €
5 PKG
338,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32079201
NACRES:
NB.01
95,00 €
Precio de catálogo100,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
Pure packed
envase
pack of 960 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3551
volumen máximo
200 μL
tamaño
0.5-200 μL
volumen
0.5—200 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Micropoint design and 10 μl reference mark for accurate sample handling.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)