These are single use only cuvettes. They are individually wrapped and sterilized for one time usage. We do not recommend re-use.
Z706078
Sigma-Aldrich® electroporation cuvettes
gap width 0.1 cm
Sinónimos:
Electroporation cuvettes
Seleccione un Tamaño
216,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
216,00 €
Productos recomendados
capacidad
~100 μL
Descripción general
- Use the 0.1 cm gap width for bacteria (white cap)
- Use the 0.2 cm gap size width for yeast (blue cap)
- Use the 0.4 cm gap size width for mammalian cells (red cap)
- All cuvettes are individually bagged and g-irradiated for sterility.
- The material used to manufacture the cuvettes is crystal styrene.
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
How can We make the cuvettes steril again ?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?