Documentos clave
Z684481
KDS stainless steel syringes
volume 8 mL, pressure 1500-4000 psi
Sinónimos:
stainless steel syringes
Seleccione un Tamaño
1 EA
1130,00 €
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1130,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
with 1/8 in Swagelok®
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KD Scientific 780807
Parámetros
1500-4000 psi pressure
L × D.E.
6.73 in. (170.8 mm) × 0.5 in. (12.7 mm)
volumen
8 mL
Descripción general
These rugged #316 stainless steel syringes are a perfect complement to the KDS 410 high pressure syringe dispenser. They eliminate the problem of breaking glass syringes when using high pressures. Compatibility with most chemicals is assured as wetted parts are #316 stainless steel, Viton® for the 20, 50 and 100 mL sizes, and Perfluoroelastomer for the 8 mL size.
Características y beneficios
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable
  • Good resistance to most chemicals
  • Safe solution when using high pressure dispensing
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)