Documentos clave
Z665657
Ohaus® pocket balances
JE500, weighing capacity 500 g, resolution: 0.1 g
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Características
CE compliant
CSA approved
fabricante / nombre comercial
JE500
intervalo de medición de la capacidad de pesada
500 g, resolution: 0.1 g
plataforma tamaño
83 mm × 76 mm , oval
alimentación a batería
2 AAA (alkaline batteries (included))
Descripción general
Ohaus pocket balances are the ultimate in convenience and portability.
  • Unique pocket size hand-held design
  • Quick and easy calibration
  • Energy-saving auto shut-off; low battery indicator
  • Large high contrast display
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)