Documentos clave
Z663395
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 50 mL conical tube, bottle, petri dish or deep well plate, W × L 25.40 mm × 4.75 mm, white polyester
Seleccione un Tamaño
1 ROLL
66,10 €
66,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ROLL
66,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
66,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
white polyester
envase
roll of 750 labels
fabricante / nombre comercial
Brady PTL-14-423
disponibilidad
available only in EU
An × L
25.40 mm × 4.75 mm
Información legal
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)