Documentos clave
Z662976
Kern EG series Toploader balances
Kern EG 420-3NM + 963-127, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.003 g, DKD Calibration Certificate included
Sinónimos:
laboratory balance, weighing balance
Seleccione un Tamaño
1 EA
1300,00 €
1300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1300,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
220 V AC, universal plug set
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern EG 420-3NM + 963-127
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición de la capacidad de pesada
420 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.003 g
An ×profundidad × Al
235 mm × 185 mm × 165 mm
plataforma diám.
120 mm
peso
2 kg
alimentación a batería
rechargeable
Descripción general
Precision balance with robust tuning fork measuring system. Internal adjustment in the case of a change in temperature and time-controlled at defined intervals, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independentof its location of use.
Características y beneficios
  • Stable temperature behaviour
  • Short stabilisation time
  • Shock proof construction
  • High corner load performance
  • Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Totalising of pieces when counting
  • Protective working cover included with delivery
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)