Documentos clave
Z662828
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-47N + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Sinónimos:
laboratory balance, weighing balance
Seleccione un Tamaño
1 EA
408,00 €
408,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
408,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
408,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern 440-47N + 963-127
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición de la capacidad de pesada
2000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
An ×profundidad × Al
165 mm × 230 mm × 80 mm
plataforma tamaño
130 mm × 130 mm
peso
~1 kg
alimentación a batería
9 V
Descripción general
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)