Documentos clave
Z659711
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
positioning lid for Z659673 and Z659029
Seleccione un Tamaño
1 EA
61,00 €
61,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
61,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
61,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
Características
for 2 beakers
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bandelin DE 255
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
When using chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath, use a suitable perforated lids/insert strips to hold the insert cups. Several insert cups can be sonicated with different liquids at the same time.
Características y beneficios
  • for holding insert cups
  • sound-absorbing
  • shortens the heating phase
Información legal
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)