Documentos clave
Z659363
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 5 for use with HD 2200 homogenizer
Sinónimos:
sonication vessel
Seleccione un Tamaño
1 EA
247,00 €
247,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
247,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
247,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bandelin 481
disponibilidad
available only in EU
volumen × D.I. × Al
80 mL × 35 mm × 95 mm
Descripción general
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
Características y beneficios
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)