Documentos clave
Z659347
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
processing vessel DG 4G
Sinónimos:
stainless steel sonification vessel
Seleccione un Tamaño
1 EA
1760,00 €
1760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
1760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bandelin 3608
disponibilidad
available only in EU
Descripción general
Suitable for connection with a stepped standard horn with external thread (Z65,909-6 or Z65,911-8) with titanium flat tip TT13 (Z65,917-7).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)