Z653772
Pyrex® glass general purpose dishes
capacity 2,000 mL, L × W 312 mm × 232 mm
Sinónimos:
1490/04
Seleccione un Tamaño
142,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
142,00 €
Productos recomendados
Materiales
Pyrex
Características
lid: no
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1490/04
disponibilidad
available only in EU
L × An
312 mm × 232 mm
capacidad
2,000 mL
Descripción general
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- Ideal for numerous application:-
- Staining and development
- Collection of drips and spills from solution bottles
- Gel electrophoresis and paper chromatography
- Dissection work
- Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)