Documentos clave
Z653535
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 16 mm × 150 mm, wall thickness 1.2 mm
Sinónimos:
1622/12M
Seleccione un Tamaño
Z653535-100EA
106,00 €
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Z653535-100EA
106,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1622/12M
disponibilidad
available only in EU
D.E. × L
16 mm × 150 mm
tubo diám.
16 mm
pared grosor
1.2 mm
Descripción general
  • Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
  • Ideal for culture work
  • Fully autoclavable
  • High resistance to attack by water
  • Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
  • Conforms to ISO 4142
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)