Z645427
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
Single channel, volume 0.1-3.0 μL
Sinónimos:
Biohit pipettes, pipettor
Seleccione un Tamaño
341,70 €
Precio de catálogo402,00 €Ahorre 15 %Seleccione un Tamaño
About This Item
341,70 €
Precio de catálogo402,00 €Ahorre 15 %Productos recomendados
Características
electronic: no
single-channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius 725010
intervalo de medición del volumen
0.1-3.0 μL
volumen
3 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Extremely light pipetting and tip ejection
- Unique safety features
- Stepless volume adjustment and patented volume locking system
- Thermal insulation of internal components to improve accuracy
- Full autoclavability without disassembling
- Easy cleaning, maintenance and calibration
- ID tag and color-coded caps
- Safe-Cone Filters and unique ejection
- Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)