Z637319
Pursept®-A disinfectant
1 L bottles
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
BRAND 44830
Descripción general
Características y beneficios
- Suitable for disinfecting sensitive communication equipment
- Dermatologically tested
- Ready for use
Otras notas
For atomizer for the 1L bottles; please order Z637327 separately.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)