Z617857
Greiner round bottom tubes, polypropylene
capacity 1.3 mL, diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Sinónimos:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (plugseal)
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
for micro rack tube system (Z642851)
with attached strip cap, round (U) bottom
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 102270
tapón diám.
5.8 mm
capacidad
1.3 mL
diám. × L
8.5 mm × 44 mm
Diámetro
8.5 mm