Z617822
Greiner tissue culture tube with screw cap
capacity 14 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
round bottom transparent polystyrene
screw top cap
esterilidad
sterile
envase
pack of 1,000 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 163160
capacidad
14 mL
diám. × L
16 mm × 100 mm