Documentos clave
Z617644
Greiner CrystalQuick® 96 well plates for protein crystallization
flat bottom clear wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
Seleccione un Tamaño
40 EA
627,00 €
627,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
40 EA
627,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
627,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear polystyrene
flat bottom clear wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 40
fabricante / nombre comercial
Greiner 609101
L × An × Al
128 mm × 85.5 mm × 14.4 mm
volumen máximo
4.1 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
320 μL
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Plate is optimized for the sitting drop application
  • 96 reservoirs with flat bottom, 320 μL each
  • 288 round crystallisation wells, 1.9 μL each
  • Hanging drop application possible in combination with the CrystalDrop lid
CrystalQuick® 96W Microplate, Low Birefringence, maximum well volume 4.1 μL; maximum reservoir volume 320 μL.
Otras notas
96 flat well microplate, without Lid, square well design, flat bottom, 3 wells per reservoir, standard material properties, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx.200 μm.
Idoneidad
Crystallization plates for sitting drop applications, suitable for automatised applications.
Información legal
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)