Documentos clave
Z601586
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
Seleccione un Tamaño
4 EA
230,00 €
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 15 mL tubes
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1347
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
Descripción general
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)