Z381853
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
colorless
polypropylene
polypropylene
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 200 ea (Bulk packed)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 1512
volumen máximo
10 μL
volumen
10 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Aplicación
For loading sample wells in 0.4 mm sequencing gels.
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)