Documentos clave
Z379417
Sigma-Aldrich
Hanna Piccolo® pH meter
Piccolo 2
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
descripción
temperature compensation 0 - 70 °C (automatic with integral temperature sensor)
Características
calibration manual dual point, ±1 pH
fabricante / nombre comercial
HI98112
intervalo de medición del pH
0-14, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
electrodo Al
160 mm
peso
400 gincluding calibration screwdriver, ABS carrying case, and batteries
70 g
alimentación a batería
3 × 1.4 V button cell, 100 hr life (continuous operation)
Descripción general
Taschenmessgeräte für pH / Temperatur. Die große Elektrode liefert ein stabiles und genaues Signal. Austauschbare Elektrode. Nicht empfohlen für Tris-Puffer!
Información legal
Piccolo is a registered trademark of Hanna Instruments
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)