Documentos clave
Z374806
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 100 mm , with cap
Seleccione un Tamaño
1 EA
120,00 €
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
120,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
IBI ACCHOB100
tamaño
35 mm × 100 mm , with cap
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)