Documentos clave
Z374407
Sigma-Aldrich
Scienceware® microscope slide holder
accepts up to 10 single or double slides standing on end
Seleccione un Tamaño
1 EA
25,90 €
25,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
25,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
25,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 10 x slides 76x26 mm
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F44542-0000
P × An × Al
10 in. (25 cm) × 2 in. (5 cm) × 1 1/4 in. (3 cm)
Descripción general
Slide holder has a sloped groove that accepts up to 10 single or double slides standing on end. Made of durable, extruded white plastic,
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)