Z369012
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
non-sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
pink
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Finn 9400300
Longitud
3.2 cm
volumen máximo
10 μL
intervalo de volumen
0.1-10 μL
Categorías relacionadas
Compatibilidad
Tips for use specifically with micro-volume Finnpipettes
Información legal
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries