Z363405
Scienceware® velveteen squares for replica plater
size 6 in. × 6 in., sterile, white cotton, pkg of 36 ea
Sinónimos:
culture replicator
Seleccione un Tamaño
180,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
180,00 €
Productos recomendados
Materiales
white cotton
esterilidad
sterile
envase
pkg of 36 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H37848-0001
tamaño
6 in. × 6 in.
color
white
Descripción general
Sterile, 100% cotton material
- Highly porous, twill-lined velveteen squares
- Use to easily and rapidly reproduce cell colonies
- Choose white or black colors for better contrast with cells being replicated
Envase
Compatibilidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)