Documentos clave
Z363367
Sigma-Aldrich
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 16 mm L
Seleccione un Tamaño
1 EA
26,60 €
26,60 €
Precio de catálogo28,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
26,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
26,60 €
Precio de catálogo28,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37736-0006
Descripción general
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 60 mm dishes
Aplicación
For inoculating petri dishes
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)