Documentos clave
Z362816
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Seleccione un Tamaño
4 EA
96,50 €
96,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
96,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
96,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Junta
Joints neck (43)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Screw cap
with cap
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Nalgene 4109-0500
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Otras notas
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)