Documentos clave
Z358266
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 500 mL
Sinónimos:
bottle top filter bottle, filter storage bottle
Seleccione un Tamaño
12 EA
112,00 €
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
112,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polystyrene housing
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 455-0500
botella capacidad
500 mL
filtro capacidad
500 mL
cuello tamaño
45 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Nalgene® filter unit receiver bottles are ideal for storing samples.
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic bottles are leakproof for sample protection.
  • Gamma-sterilization and low extractables minimizes contamination of the filtrate.
Polystyrene with leakproof polyethylene screw cap for storage. Designed for use with Nalgene vacuum filtration system; also appropriate as single-use storage containers.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)