Documentos clave
Z329800
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 500 mL, label, no label, without venting valve
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
Materiales
low-density polyethylene bottle
natural bottle
round bottle
wide-mouth bottle
yellow closure
Características
label no label
with cap
without venting valve
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144089
capacidad
500 mL
Descripción general
Flexible Hochqualitäts-Waschflaschen mit integrierter Spritztülle und dicht schließendem Deckel. Große Öffnung. Aufgedrucktes Etikett mit Sicherheitshinweisen zum Inhalt (mit CAS Nr. und NFPA Codenr.).
Otras notas
BR144089 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)