Z329495
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 500 mL, accuracy: 0.5 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polymethylpentene
Junta
joint ST/NS neck19/26
esterilidad
non-sterile
Características
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
500 mL, accuracy: 0.5 mL
Altura
258 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)