Z327808
BRAND® graduated pipette, PP, high clarity
capacity 0-10 mL , 0.10 mL accuracy
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
descripción
blue ring mark
Características
graduations
subdivision 0.1 mL
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
BRAND 27614
capacidad
0-10 mL , 0.10 mL accuracy
tubo de succión D.E.
≤8 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.