Z327441
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 1000 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
Productos recomendados
Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Características
subdivision 10 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
1000 mL, accuracy: 10 mL
Altura
440 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)