Documentos clave
Z327417
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 500 mL, accuracy: 5 mL
Seleccione un Tamaño
5 EA
96,70 €
96,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
96,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
96,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Características
subdivision 5 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
500 mL, accuracy: 5 mL
Altura
360 mm
Descripción general
Hohe Form, kalibriert. Perfektes zylindrisches Design und identische Skalierungen für bequemes Ablesen. Funktionaler Ausfluss minimiert Verschüttungen. Verstärkte Kante erhöht die Stabilität. Neues, stabileres Bodendesign.
Otras notas
BR34954 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)