Z327042
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Seleccione un Tamaño
76,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
76,10 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck12/21
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37448
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)